SAB2500551

Sigma-Aldrich

抗KAP1/TRIM28抗体 ヤギ宿主抗体

affinity isolated antibody, buffered aqueous solution

別名:
抗3要素モチーフ含有28抗体, 抗TF1B抗体, 抗RNF96抗体, 抗TIF1B抗体
MDL番号:
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

goat

抗体製品の状態

affinity isolated antibody

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

species reactivity

human

アプリケーション

ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable

結合体

unconjugated

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... TRIM28(10155)

免疫原

NP_005753によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-SSQELSGGPGDGP)。

特徴および利点

Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.

物理的形状

0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

注意書き

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 2

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。