SAB2501039
Sigma-Aldrich
抗TIA1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗p40-TIA-1抗体, 抗細胞傷害性顆粒関連RNA結合タンパク質抗体
MDL番号:
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
goat
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... TIA1(7072)
免疫原
NP_071320.1; NP_071505.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-PKSTYESNTKQ)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)の0.5 mg/mL溶液。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Natascha Wuillemin et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1677-1682 (2014-04-16)
Drug-induced liver injury is a major safety issue. It can cause severe disease and is a common cause of the withdrawal of drugs from the pharmaceutical market. Recent studies have identified the HLA-B(∗)57:01 allele as a risk factor for floxacillin...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。