SAB2501355
Sigma-Aldrich
Anti-ETFA antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗EMA抗体
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
goat
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human, bovine, mouse, pig, rat
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... ETFA(2108)
免疫原
Peptide with sequence KSPDTFVRTIYAGN, from the internal region of the protein sequence according to NP_000117.1; NP_001121188.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。