SAB2501606
Sigma-Aldrich
Anti-NLRP2 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CLR19.9, Anti-FLJ20510, Anti-NLRP2, NLR family, pyrin domain containing 2
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
goat
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... NLRP2(55655)
免疫原
Peptide with sequence KNPQLIIDTEKHHP, from the near the C-terminal region of the protein sequence according to NP_060322.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。