SAB2501729

Sigma-Aldrich

Anti-SGCD antibody produced in goat

affinity isolated antibody, buffered aqueous solution

別名:
35DAG, sarcoglycan, delta (35kDa dystrophin-associated glycoprotein), DAGD, CMD1L
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

goat

抗体製品の状態

affinity isolated antibody

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

species reactivity

human, pig, canine, bovine, rat, mouse

アプリケーション

immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable

結合体

unconjugated

UniProtアクセッション番号

出荷済み

wet ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... SGCD(6444)

免疫原

Peptide with sequence C-RLPHGSYTPTGTR, from the internal region of the protein sequence according toNP_000328.2; NP_758447.1; NP_001121681.1

特徴および利点

Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.

物理的形状

20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 2

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。