SAB2900072
Sigma-Aldrich
Anti-NANP (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, dog, hamster, rabbit, human, mouse
アプリケーション
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... NANP(140838)
免疫原
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human NANP. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Mouse, Rat, Dog, Hamster, Panda, Rabbit (100%); Marmoset, Bovine, Elephant, Pig, Opossum, Turkey, Chicken, Platypus (94%); Bat (88%); Lizard (81%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。