SAB2900364
Sigma-Aldrich
Anti-CBLN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
cerebellin 1
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human, mouse, rat
アプリケーション
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... CBLN1(869)
免疫原
Synthetic peptide from human CBLN1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。