SHC012V
MISSION®コントロールトランスダクション粒子puro CMV-TagRFP™
Contains a gene encoding TagRFP
別名:
MISSION®
スキップする
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | SHC014V | SHC003V | SHC005V |
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) |
| technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 | technique(s) capture ELISA: 106 TU/mL using p24 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
詳細
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a red fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest.
法的情報
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
関連コンテンツ
Instructions