SMB00209
Sigma-Aldrich
Nimbidiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H22O3
CAS番号:
分子量:
274.35
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形態
solid
保管温度
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)C1CC(=O)c3cc(O)c(O)cc23
InChI
1S/C17H22O3/c1-16(2)5-4-6-17(3)11-8-14(20)13(19)7-10(11)12(18)9-15(16)17/h7-8,15,19-20H,4-6,9H2,1-3H3/t15?,17-/m1/s1
InChI key
JMBKXUYCBVKSSY-OMOCHNIRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Nimbidiol is a modified diterpenoid. It is isolated from the root-bark of Azadirachta indica (Indian ‘neem′).
Natural product derived from plant source.
生物化学的/生理学的作用
Nimbidiol has an ability to inhibit intestinal glucosidases, including maltase-glucoamylase, sucrase-isomaltase, lactase, trehalase and fungal α-glucosidases. Thus, this bioactive molecule has all the potential to be used as an anti-diabetic drug
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
RIDADR
UN 3077 9 / PGIII
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
Nimbidiol, a modified diterpenoid of the root-bark of Azadirachta indica
Majumder P L, et al.
Phytochemistry, 26(11), 3021-3023 (1987)
Abhishek Mukherjee et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 28(5), 900-910 (2012-07-19)
Azadirachta indica, used in antidiabetic herbal drugs, was reported to contain α-glucosidase inhibitor. Bioassay guided purification characterized the inhibitor as nimbidiol (a diterpenoid), present in root and stem-bark of the tree. Nimbidiol inhibited intestinal (mammalian) maltase-glucoamylase, sucrase-isomaltase, lactase, trehalase and...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。