Merck
SML0147
Sigma-Aldrich
ドロスピレノン
≥98% (HPLC)
別名:
6β,7β,15β,16β -ジメチレン-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-21,17-カルボラクトン, ジヒドロスピロレノン
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥13,300
50 MG
¥52,500
¥13,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H30O3
CAS番号:
分子量:
366.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -180 to -195°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥15
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI Key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1229409Y0001105Y0001718
ドロスピレノン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229409
ドロスピレノン
ドロスピレノン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001105
ドロスピレノン
ドロスピレノン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001718
ドロスピレノン
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
solubility
-
solubility
-
アプリケーション
Drospirenone has been used as a progestogen agent in pond snail and fish.[1][2]
Drospirenone was tested for genotoxicity in rat and human hepatocytes.[3]
生物化学的/生理学的作用
ドロスピレノンは第四世代のプロゲスチンであり、強力なプロゲストーゲン活性に加え、抗ミネラルコルチコイド活性や抗アンドロゲン活性を有しています。近年のドロスピレノンに関する二つの研究では、レボノルゲストレルと比べて静脈血栓塞栓症のリスクが倍増するとみられていますが、その他の研究で、別のリスクはほとんど認められていません。
第四世代プロゲスチン;避妊薬
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0147-10MG:
SML0147-50MG:
SML0147-VAR:
SML0147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Complex molecular changes induced by chronic progestogens exposure in roach, Rutilus rutilus
Maasz G, et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, 139, 9-17 (2017)
Kadriye Aydin et al.
Contraception, 87(3), 358-362 (2012-08-18)
Limited data are available regarding the potential effects of oral contraceptives (OCs) on body fat distribution particularly in lean women with polycystic ovary syndrome (PCOS). In the current study, we aimed to evaluate the influence of ethinyl estradiol and drospirenone
Apurva Motivala et al.
Drugs, 67(5), 647-655 (2007-03-28)
The use of combined estrogen/progesterone has been shown to result in an increased cardiovascular risk in randomised double-blinded trials. However, these studies used oral progestogen (progestin) preparations, which lack anti-mineralocorticoid activity and have suboptimal anti-androgenic activity compared with progesterone. Drospirenone
Laureen M Lopez et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006586-CD006586 (2009-04-17)
Premenstrual syndrome (PMS) is a common problem. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is a severe form of PMS. Combined oral contraceptives (COCs), which have both progestin and estrogen, have been examined for their ability to relieve premenstrual symptoms. A COC containing
Laureen M Lopez et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 2(2), CD006586-CD006586 (2012-02-18)
Premenstrual syndrome (PMS) is a common problem. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is a severe form of premenstrual syndrome. Combined oral contraceptives, which provide both progestin and estrogen, have been examined for their ability to relieve premenstrual symptoms. An oral contraceptive
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.