SML0789
GI254023X
≥98% (HPLC), powder, ADAM10 metalloproteinase inhibitor
別名:
(2R)-N-[(1S)-2,2-ジメチル-1-[(メチルアミノ)カルボニル]プロピル]-2-[(1S)-1-[ホルミル(ヒドロキシ)アミノ]エチル]-5-フェニルペンタンアミド, GI4023
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
Product Name
GI254023X, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ON(C=O)[C@@H](C)[C@@H](CCCC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(NC)=O)=O
InChI
1S/C21H33N3O4/c1-15(24(28)14-25)17(13-9-12-16-10-7-6-8-11-16)19(26)23-18(20(27)22-5)21(2,3)4/h6-8,10-11,14-15,17-18,28H,9,12-13H2,1-5H3,(H,22,27)(H,23,26)/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI Key
GHVMTHKJUAOZJP-CGTJXYLNSA-N
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | SML1048 | SML0849 | SML0803 |
---|---|---|---|
form powder | form powder | form powder | form powder |
assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0789-25MG:
SML0789-5MG:
SML0789-VAR:
SML0789-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)