Merck
SML0853
Sigma-Aldrich
SB 699551 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-[[4′-[[(2-phenylethyl)amino]methyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanepropanamide dihydrochloride
実験式(ヒル表記法):
C34H45N3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
584.66
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C34H45N3O.2ClH/c1-36(2)24-25-37(34(38)21-16-28-10-6-7-11-28)27-31-14-19-33(20-15-31)32-17-12-30(13-18-32)26-35-23-22-29-8-4-3-5-9-29;;/h3-5,8-9,12-15,17-20,28,35H,6-7,10-11,16,21-27H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SB 699551 dihydrochloride has been used to identify the antagonism of 5-HT2AR in cell culture-derived hepatitis C virus (HCVcc).
生物化学的/生理学的作用
SB 699551 dihydrochloride is also known as (3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4′-{[(2-phenylethyl)amino]methyl}-4-biphenylyl)methyl]propanamide dihydrochloride). It is considered as a useful tool to explain the physiological roles of the 5-ht5A receptor.
SB-699551 is a 5-HT5A receptor antagonist, (pKi = 8.3) with 100-fold selectivity over other 5-HT receptor populations. SB-699551 completely blocks 5-HT-induced [35S]GTPγS membrane binding in cells expressing recombinant guinea pig 5-HT-5A.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先