Merck
SML0988
Sigma-Aldrich
CCCI-01
≥98% (HPLC)
別名:
5-Nitro-N-(3-pyridinylmethyl)-2-furancarboxamide
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,900
¥15,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9N3O4
CAS Number:
分子量:
247.21
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥15,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)C(=O)NCc2cnccc2
InChI
1S/C11H9N3O4/c15-11(9-3-4-10(18-9)14(16)17)13-7-8-2-1-5-12-6-8/h1-6H,7H2,(H,13,15)
InChI Key
OBZHOVWNZIVCCZ-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SML1066G0673SML2264
CCCI-01 ≥98% (HPLC)
SML0988
CCCI-01
CYM50358 ≥98% (HPLC)
SML1066
CYM50358
GSK4112 ≥98% (HPLC)
G0673
GSK4112
Col003 ≥98% (HPLC)
SML2264
Col003
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to tan
color
yellow to orange
生物化学的/生理学的作用
CCCI-01 iinduces the fomation of multipolar spindles in cancer cells.
CCCI-01 induces the fomation of multipolar spindles in cancer cells containing multiple, or supernumerary centromeres. CCCI-01 leads to centromere declustering, disruption of cell cycle and apoptsis in BT-549 breast cancer cells without affecting bipolar spindles in normal primary human mammary epithelial cells.
特徴および利点
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0988-BULK:
SML0988-25MG:
SML0988-VAR:
SML0988-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)