サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫fromsìså¬368 | ¥23,900 ¥20,315 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥76,600 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN1C[C@H](C)O[C@H](C)C1)NC(C=C2)=CC3=C2SC4=C(C5=CC(C=C(N6CCOCC6)O5)=O)C=CC=C4C3
InChI
1S/C30H33N3O5S/c1-19-16-32(17-20(2)37-19)18-28(35)31-23-6-7-27-22(13-23)12-21-4-3-5-25(30(21)39-27)26-14-24(34)15-29(38-26)33-8-10-36-11-9-33/h3-7,13-15,19-20H,8-12,16-18H2,1-2H3,(H,31,35)/t19-,20+
InChI key
SCELLOWTHJGVIC-BGYRXZFFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML1416-25MG: + SML1416-VAR: + SML1416-5MG: + SML1416-BULK:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| SML1416-25MG | 04061832451862 |
| SML1416-5MG | 04061832451879 |