Merck
SML1491
Sigma-Aldrich
GW501516
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
2-[2-メチル-4-[[[4-メチル-2-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-チアゾリル]メチル]チオ]フェノキシ]-酢酸, GW1516
実験式(ヒル表記法):
C21H18F3NO3S2
CAS番号:
分子量:
453.50
MDL番号:
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
InChI Key
YDBLKRPLXZNVNB-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
G3295SML0493SML0174
GW501516 ≥98% (HPLC)
SML1491
GW501516
GW0742 ≥98% (HPLC)
G3295
GW0742
T16Ainh-A01 ≥95% (HPLC)
SML0493
T16Ainh-A01
GPR35 アゴニスト、化合物 10 ≥98% (HPLC)
SML0174
GPR35 アゴニスト、化合物 10
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
color
white to beige
color
white
color
white to beige
color
white to tan
アプリケーション
GW501516は、マウスモデルを用いて、変異駆動の結腸直腸腫瘍形成および腫瘍浸潤に及ぼすその効果を研究するために使用されています。
GW501516は、下記で、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)δアゴニストとして使用されています:
  • 軽度の低酸素状態での遊離脂肪酸(FFA)取り込みに対する影響の検討用に、分化したL6筋管を処理するため
  • PRドメイン含有16(Prdm16)-枯渇腸管幹細胞の自己再生に対する影響を試験するために、オルガノイド培地で
  • 初代ヒト肝細胞(PHH)培養用の脱脂培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
GW501516によりPPARδが活性化すると、脂肪組織および骨格筋における脂肪酸異化作用を介して体重増加が遅れます。GW501516は、高密度リポタンパク質コレステロールとアポリポタンパク質A(apoA)のレベルを増加させ、低密度リポタンパク質コレステロール、apoBおよびトリグリセリドを減少させます。
GW501516は、PPARδに対して高い親和性(Ki = 1 nM)と効力(EC50 = 1 nM)、 ならびにPPARαとPPARγに対して>1000倍の選択性を有する選択的ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体デルタ(PPARδ)アゴニストです。GW501516は、運動によって活性化されるいくつかの同じ経路を活性化することが示されており、肥満、糖尿病、脂質異常症および心血管疾患の潜在的な治療法として調べられました。しかし、GW501516ではラットのがんの増加も示されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
GW6471 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G5045
GW6471
ベザフィブラート ≥98%, solid
Sigma-Aldrich
B7273
ベザフィブラート
AICAR ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A9978
AICAR
フェノフィブラート ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
F6020
フェノフィブラート
Activation of peroxisome proliferator-activated receptor-δ by GW501516 prevents fatty acid-induced nuclear factor-κB activation and insulin resistance in skeletal muscle cells.
Coll T, et al.
Endocrinology, 151(4), 1560-1569 (2010)
Pleotropic effects of PPARD accelerate colorectal tumor progression and invasion.
Liu Y, et al.
bioRxiv, 325001-325001 (2018)
Lipid effects of peroxisome proliferator-activated receptor-δ agonist GW501516 in subjects with low high-density lipoprotein cholesterol: characteristics of metabolic syndrome.
Olson E J, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 32(9), 2289-2294 (2012)
Yi Ling Low et al.
Molecular pharmaceutics, 17(3), 873-884 (2020-01-17)
Brain levels of docosahexaenoic acid (DHA), an essential cognitively beneficial fatty acid, are reduced in Alzheimer's disease (AD). We have demonstrated in an AD mouse model that this is associated with reduced blood-brain barrier (BBB) transport of DHA and lower
Buqing Ye et al.
The EMBO journal, 39(13), e103786-e103786 (2020-05-26)
Lgr5+ intestinal stem cells (ISCs) exhibit self-renewal and differentiation features under homeostatic conditions, but the mechanisms controlling Lgr5 + ISC self-renewal remain elusive. Here, we show that the chromatin remodeler SRCAP is highly expressed in mouse intestinal epithelium and ISCs. Srcap deletion
テクニカルサービス連絡先