Merck
SML2190
Sigma-Aldrich
BRD5529
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
2-[4′-(Aminocarbonyl)[1,4′-bipiperidin]-1′-yl]-5-[(4-methylbenzoyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid
実験式(ヒル表記法):
C25H31N5O4
CAS番号:
分子量:
465.54
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C(O)=O)=C(N3CCC(N4CCCCC4)(C(N)=O)CC3)N=C2)=O)C=C1
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
BRD5529 is a cell penetrant inhibitor of CARD9-TRIM62 interaction that binds to wt CARD9, preventing TRIM62 binding and ensuing inflammation. BRD5529 binding to CARD9 results in decrease ubiquitination.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先