SML2570
Sigma-Aldrich
NSC 146109 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
XI-011 hydrochloride, (10-Methyl-9-anthracenyl) methyl carbamimidothioic acid ester hydrochloride, NSC146109 hydrochloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H16N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
316.85
MDL番号:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形態
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2S.ClH/c1-11-12-6-2-4-8-14(12)16(10-20-17(18)19)15-9-5-3-7-13(11)15;/h2-9H,10H2,1H3,(H3,18,19);1H
InChI key
VIBMUYOXJUCEMA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NSC146109 is a potent activator of p53 that selectively inhibits growth of transformed cells without genotoxicity. NSC146109 activates p53 by inhibition of MDMX expression.
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。