Merck
SML2588
Sigma-Aldrich
JNJ0966
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
N-[2-[(2-Methoxyphenyl)amino]-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]acetamide
実験式(ヒル表記法):
C16H16N4O2S2
CAS番号:
分子量:
360.45
MDL番号:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SML1213SML2192SML0853
JNJ0966 ≥98% (HPLC)
SML2588
JNJ0966
A66 ≥98% (HPLC)
SML1213
A66
A-485 ≥98% (HPLC)
SML2192
A-485
Sigma-Aldrich
SML0853
SB 699551 dihydrochloride
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
生物化学的/生理学的作用
JNJ0966 is a potent and highly selective inhibitor of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) zymogen activation. It appears that JNJ0966 binds to a structural pocket in proximity to the MMP-9 zymogen cleavage site near Arg-106. JNJ0966 reduces disease severity in in a mouse experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model. JNJ0966 does not inhibit activation of MMP-2 zymogen, and has no effect on MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-9 or MMP-14 catalytic activity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Robert H Scannevin et al.
The Journal of biological chemistry, 292(43), 17963-17974 (2017-09-02)
Aberrant activation of matrix metalloproteinases (MMPs) is a common feature of pathological cascades observed in diverse disorders, such as cancer, fibrosis, immune dysregulation, and neurodegenerative diseases. MMP-9, in particular, is highly dynamically regulated in several pathological processes. Development of MMP
テクニカルサービス連絡先