SML2886
Sigma-Aldrich
O4I3
≥98% (HPLC)
別名:
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, 2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine, OCT4-inducing compound 3
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H14N2
CAS番号:
分子量:
222.29
MDL番号:
品質水準
100
アッセイ
≥98% (HPLC)
形態
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CN3C=C(C=CC3=N2)C)C=C1
生物化学的/生理学的作用
O4I3 is a highly potent and KDM5A (JARID1A) subtype-selective H3K4 demethylase KDM5 inhibitor (KDM5A IC50 = 0.15 nM vs KDM5B/C/D IC50 = 125.2/9.76/4.7 nM, KDM4 IC50 = 249 nM, LSD1 IC50 >100 μM) that effectively induces OCT4 expresson and improves OSKM-induced pluripotent stem cell (iPSC) reprogramming efficiency of human primary fibroblasts (50 nM) by preventing KDM5A from interfering with H3K4Me3 enrichment at the OCT4 promoter. O4I3 promotes hPSC homeostasis and represses cellular differentiation, increasing hPSCs viability up to 4-fold at a low 10 nM concentration when compared with Rock inhibitor Y-27632 treatment at 10 μM.
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
Yasamin Dabiri et al.
iScience, 12, 168-181 (2019-01-28)
Pioneering human induced pluripotent stem cell (iPSC)-based pre-clinical studies have raised safety concerns and pinpointed the need for safer and more efficient approaches to generate and maintain patient-specific iPSCs. One approach is searching for compounds that influence pluripotent stem cell...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。