SML2956
Sigma-Aldrich
Nalmefene Hydrochloride
new
≥98% (HPLC)
別名:
NIH 1036, (5a)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-6-methylene-morphinan-3,14-diol hydrochloride, Nalmefene HCl
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H25NO3·HCl
CAS番号:
分子量:
375.89
MDL番号:
品質水準
100
アッセイ
≥98% (HPLC)
形態
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES string
C=C1CC[C@@]2(O)[C@H]3CC4=C5[C@@]2(CCN3CC6CC6)[C@H]1OC5=C(C=C4)O.Cl
生物化学的/生理学的作用
Nalmefene hydrochloride, a naltrexone analogue, is an inverse agonist at the μ-opioid receptor (MOR) and as a weak partial agonist at the κ-opioid receptor. Nalmefene hydrochloride is used as treatment for addiction.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
ターゲットの組織
Central nervous system
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
Nalmefene for the management of alcohol dependence: review on its pharmacology, mechanism of action and meta-analysis on its clinical efficacy.
Mann, et al.
European Neuropsychopharmacology, 26, 1941-1949 (2018)
null
Nalmefene is effective at reducing alcohol seeking, treating alcohol-cocaine interactions and reducing alcohol-induced histone deacetylases gene expression in blood.
Calleja-Conde, et al.
British Journal of Pharmacology, 173, 2490-2505 (2021)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。