SRP0321
Sigma-Aldrich
JMJD2D active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
KDM4D, lysine (K)-specific demethylase 4D
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形態
aqueous solution
分子量
67 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−70°C
Gene Information
human ... KDM4D(55693)
詳細
Human JMJD2D, also known as KDM4D (GenBank Accession No. NM_018039), amino-acids 2-354 with N-terminal GST tag, MW=67 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 1
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Masuko Katoh et al.
International journal of oncology, 24(6), 1623-1628 (2004-05-13)
JMJD1 family genes, including JMJD1 (TSGA), TRIP8, and C5orf7 (5qNCA), encode nuclear proteins with Jumonji C (JmjC), TRI8H1 and TRI8H2 domains. Here, we identified JMJD2 family genes. Human genes corresponding to KIAA0677, KIAA0876, KIAA0780 and FLJ10251 cDNAs were designated JMJD2A...
Sook Shin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 353(4), 973-977 (2007-01-09)
JMJD2A-D belong to the JmjC domain-containing family of histone demethylases. JMJD2D is the most structurally divergent JMJD2 protein as it lacks the PHD and Tudor domains present in JMJD2A-C. Here, we systematically analyzed the histone demethylase specificity of JMJD2 proteins...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。