SRP0575
Sigma-Aldrich
GITRL, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
TNFSF18, AITRL, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18, CD357L, glucocorticoid-induced TNF-related ligand
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形態
frozen liquid
分子量
17.1 kDa
出荷済み
dry ice
保管温度
−70°C
Gene Information
human ... TNFSF18(8995)
詳細
Human glucocorticoid-induced TNF-related ligand (GITRL), also known as AITRL, CD357L, or tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 (TNFSF18). GenBank Accession No. NM_005092, a.a. 72-199 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 17.1 kDa. Note: this protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 1
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。