SRP2103
Sigma-Aldrich
アルギニンスプライス因子(Hisタグ融合) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
SRp30a, ASF, FLJ53078, SF2, SFRS1, MGC5228, SF2p33
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形態
frozen liquid
分子量
~29.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
650  μg/mL
clear
colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−70°C
Gene Information
human ... SRSF1(6426)
生物化学的/生理学的作用
SF2とも呼ばれるASFはSRタンパク質ファミリーのメンバーで、単一スプライシングと選択的スプライシングに必要なプレmRNAスプライシング因子です。SRドメイン内にあるセリン残基のリン酸化が、ASF/SF2活性および他のSRスプライシング因子のコンパートメント化を直接調節します。RNAと他のスプライシング因子(U1-70K、U2AF、その他のSRタンパク質)と相互作用するのに加え、ASF/SF2は、HIV調節タンパク質Rev、RNAポリメラーゼIIの最大サブユニットのC末端ドメイン(CTD)、および多数の転写因子と直接または間接的に相互作用します。このことは、転写およびプレmRNAスプライシングの協調に、ASF/SF2が何らかの役割を果たしていることを示唆しています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 1
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
H Ge et al.
Cell, 62(1), 25-34 (1990-07-13)
SV40 early pre-mRNA is alternatively spliced by utilization of two different 5' splice sites and a shared 3' splice site to produce large T and small t mRNAs. The ratio of small t to large T mRNAs produced in human...
A R Krainer et al.
Cell, 66(2), 383-394 (1991-07-26)
SF2 is a protein factor essential for constitutive pre-mRNA splicing in HeLa cell extracts and also activates proximal alternative 5' splice sites in a concentration-dependent manner. This latter property suggests a role for SF2 in preventing exon skipping, ensuring the...
A M Zahler et al.
Genes & development, 6(5), 837-847 (1992-05-01)
We demonstrate that four different proteins from calf thymus are able to restore splicing in the same splicing-deficient extract using several different pre-mRNA substrates. These proteins are members of a conserved family of proteins recognized by a monoclonal antibody that...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。