SRP4058
Sigma-Aldrich
Fgf-9 ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
FGF9, HBGF-9, 繊維芽細胞増殖因子9, GAF, グリア活性化因子
MDL番号:
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形態
lyophilized
分子量
~23.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
wet ice
保管温度
−20°C
Gene Information
rat ... Fgf9(25444)
詳細
FGF-9は、グリア活性化因子としても知られるヘパリン結合性増殖因子であり、グリア細胞やその他FGF受容体を発現する細胞の増殖と活性化を刺激します。リコンビナントラットFGF-9は、205アミノ酸残基を含む23.3 kDaのタンパク質です。
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM Tris, pH 7.8, 硫酸アンモニウム含有)。
再構成
Reconstitute in 10 mM Tris (pH 8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can be diluted into other aqueous buffers.
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。