SRP5093
Sigma-Aldrich
TLK2 (388-end)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PKU-α, MGC44450
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品ライン
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形態
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
67-91 nmol/min·mg
分子量
~67 kDa
NCBIアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−70°C
Gene Information
human ... TLK2(11011)
詳細
TLK2(Tousled-like kinase 2)は、核に存在するセリン/スレオニンキナーゼであり、クロマチン形成の制御にかかわると考えられています。さらに、TLK2は細胞内のシグナリングカスケードタンパク質のアミノ酸リン酸化をはじめ、細胞周期、クロマチン修飾といった細胞プロセスや、DNA損傷の刺激に対する応答に関与しています。TLK2は、細胞周期のS期で最大活性を示しており、細胞周期依存性のリン酸化によって調節されるとみられています。また、DNA複製の阻害によりTLK2活性が急速に失われており、TLK2の機能とDNA複製の進行との間に密接な関係があることを指し示しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 1
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
H H Silljé et al.
The EMBO journal, 18(20), 5691-5702 (1999-10-16)
The Tousled (TSL) gene of the plant Arabidopsis thaliana encodes a serine/threonine kinase that is essential for proper flower development. Here we report the cloning and characterization of two human putative homologues of the Arabidopsis TSL gene, termed TLK1 and...
A Yamakawa et al.
Gene, 202(1-2), 193-201 (1998-01-14)
We have cloned cDNAs for novel serine/threonine protein kinases (PK), termed PKU-alpha and PKU-beta, by screening a bacteriophage expression library for kinase activity. Sequence analysis of PKU-alpha and PKU-beta genes revealed that their open reading frames (ORF) were 2151 and...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。