SRP6029
Sigma-Aldrich
Isopeptidase T (long form) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
IsopeptidaseT, Isopeptidase T (long form), USP5, Isoopeptidase T, Ubiquitin-specific protease 5
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形態
liquid
分子量
97.0 kDa
包装
pkg of 25 μg
濃度
~2.0 mg/mL
不純物
Endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−70°C
Gene Information
human ... UBP5(8078)
詳細
Isopeptidase T is a ubiquitin-specific processing protease (UBP) that specifically disassembles free K48-linked polyubiquitin chains into ubiquitin monomers. There are two human isopeptidase T isoforms; Isopeptidase T short form (isoT-S) and Isopeptidase T long form (isoT-L) which differ by an insertion of 23 amino acids in isoT-L. Isopeptidase T is the only UBP known to require zinc binding to be active.
物理的形状
Supplied at a concentration of 2.0 mg/ml in 50 mM Tris, 10 Mmn ?-mercaptoethanol, pH 7.5.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。