SRP6111
Sigma-Aldrich
SlyD from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
Sensitivity to lysis protein D, Metallochaperone SlyD, FKBP-type peptidyl prolyl cis-trans isomerase SlyD, Histidine-rich protein, WHP
NACRES:
NA.32
由来生物
Escherichia coli
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形態
liquid
分子量
21 kDa (196 aa, 1-196 aa)
包装
pkg of 100 μg
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−70°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... slyD(947859)
詳細
SlyD is a putative folding helper protein from the Escherichia coli cytosol, which consists of an N-terminal prolyl isomerase domain of the FKBP type and a presumably unstructured C-terminal tail. It is involved in the biosynthesis of the metal cluster in the [NiFe]-hydrogenase enzymes, and exhibits several activities including that of a peptidyl-prolyl isomerase.
物理的形状
1 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl (pH 7.5).
調製ノート
バイアルは、開封前に遠心してください。
その他情報
MKVAKDLVVS LAYQVRTEDG VLVDESPVSA PLDYLHGHGS LISGLETALE GHEVGDKFDV AVGANDAYGQ YDENLVQRVP KDVFMGVDEL QVGMRFLAET DQGPVPVEIT AVEDDHVVVD GNHMLAGQNL KFNVEVVAIR EATEEELAHG HVHGAHDHHH DHDHDGCCGG HGHDHGHEHG GEGCCGGKGN GGCGCH
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。