SRP6227

Sigma-Aldrich

Neuritin ヒト

recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)

別名:
NRN1, CPG15
NACRES:
NA.32

由来生物

human

リコンビナント

expressed in E. coli

アッセイ

≥98% (SDS-PAGE)

形態

lyophilized powder

分子量

9.72 kDa

包装

pkg of 10 and 50 μg

不純物

<1 EU/μg endotoxin (LAL test)

UniProtアクセッション番号

出荷済み

wet ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... NRN(51299)

関連するカテゴリー

詳細

Neuritin is a neurotrophic factor, which is expressed in response to induction of neuronal activity by NGF, BDNF, NT3, and other neural stimulators. It is expressed primarily in post mitotic-differentiating neurons of the developing nervous system and in neuronal structures related to synaptic plasticity in the adult nervous system. Neuritin acts as a molecular mediator of neurite outgrowth, neuronal survival, and synaptic maturation. Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.72 kDa polypeptide monomers, each containing 88 amino acid residues.

物理的形状

Sterile filtered through a 0.2 micron filter. Lyophilized with no additives.

再構成

Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。