SRP6335

Sigma-Aldrich

CD84 human

recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)

別名:
SLAM family member 5 hCD84, hCD84, LY9B, mCD84, SLAMF5
NACRES:
NA.32

由来生物

human

リコンビナント

expressed in E. coli

アッセイ

≥80% (SDS-PAGE)

形態

liquid

分子量

25.4 kDa (229 aa, 22-225 aa + His tag)

包装

pkg of 100 μg

濃度

1 mg/mL

不純物

<1 EU/μg endotoxin (LAL test)

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−70°C

Gene Information

human ... CD84(8832)

詳細

CD84 is a membrane glycoprotein that is a member of the signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) family. This family forms a subset of the larger CD2 cell-surface receptor Ig superfamily. The protein is a hemophilic adhesion molecule that is expressed in numerous immune cells types and is involved in regulating receptor-mediated signaling in those cells. Recombinant human CD84 protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli.

物理的形状

1 mg/mL in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4 M Urea and 10% glycerol.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。