SRP6417

Sigma-Aldrich

SERPIND1 human

recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)

別名:
HCF2, HLS2, HC-II
NACRES:
NA.32

由来生物

human

リコンビナント

expressed in HEK 293 cells

アッセイ

≥95% (SDS-PAGE)

形態

lyophilized

分子量

calculated mol wt 55.7 kDa
observed mol wt 65-70 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gly 20 is the predicted N-terminal.)

包装

pkg of 10 μg

結合体

6-His tagged (C-terminus)

UniProtアクセッション番号

出荷済み

wet ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... SERPIND1(3053)

詳細

Serpin D1 is also known as Heparin cofactor 2 (HCF2), Protease inhibitor leuserpin-2 (HLS2), Heparin cofactor II (HC-II), which belongs to the serpin family. HCF2 is expressed predominantly in liver. Thrombin inhibitor activated by the glycosaminoglycans, heparin or dermatan sulfate. In the presence of the latter, SerpinD1 / HC-II becomes the predominant thrombin inhibitor in place of antithrombin III (AT-III). In a glycosaminoglycan-independent manner, serpinD1 / HC-II also inhibits chymotrypsin. Peptides at the N-terminal of HC-II have chemotactic activity for both monocytes and neutrophils.

物理的形状

Lyophilized from 0.22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.5. Generally 5-8% Mannitol or trehalose is added as a protectant before lyophilization.

再構成

Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in sterile PBS, pH 7.4 to a concentration of 50 μg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 month. For extended storage, it is recommended to store at -20°C.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。