SRP6443
Sigma-Aldrich
TNFRSF4/OX40/CD134 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
別名:
TXGP1L, OX40L receptor, ACT35
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥92% (SDS-PAGE)
形態
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21 kDa
observed mol wt 35-48 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Leu 29 is the predicted N-terminal.)
包装
pkg of 10 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
出荷済み
wet ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
詳細
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) is also known as ACT35 antigen, OX40L receptor, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, CD antigen CD134, OX40. OX40 / TNFRSF4 contains four TNFR-Cys repeats. TNFRSF4 is receptor for TNFSF4 / OX40L / GP34 and can interacts with TRAF2, TRAF3 and TRAF5.
物理的形状
Lyophilized from 0.22 μm filtered solution in PBS, pH 7.4. Normally Mannitol or Trehalose is added as protectants before lyophilization.
再構成
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in sterile PBS, pH 7.4 to a concentration of 50 μg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 month. For extended storage, it is recommended to store at -20°C.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。