Merck
T2068
Greiner 遠心管
capacity 50 mL, diam. × L 30 mm × 115 mm, conical bottom (with skirt)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
遠心用チューブ, Greiner 遠心管
物質
cap
conical bottom (with skirt)
polypropylene tube
無菌性
sterile
特徴
RCF 3,200 × g
graduations
包装
pack of 25
case of 450
メーカー/製品名
Greiner 210261
キャパシティ
50 mL
直径× L
30 mm × 115 mm
blue cap
colorless tube
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
T2193T1818T1943
Greiner 遠心管 capacity 50 mL, diam. × L 30 mm × 115 mm, conical bottom (with skirt)
T2068
Greiner 遠心管
Greiner 遠心管 capacity 50 mL, conical bottom (with skirt), diam. × L 30 mm × 115 mm
T2193
Greiner 遠心管
Greiner 遠心管 centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
T1818
Greiner 遠心管
Greiner 遠心管 centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
T1943
Greiner 遠心管
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap, polypropylene tube, conical bottom (with skirt)
material
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
packaging
pack of 25, case of 450
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
packaging
pack of 50, case of 500
packaging
pack of 100, case of 1000
feature
RCF 3,200 × g
feature
RCF 3,200 × g, graduations
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
15 mL
詳細
グライナー遠心管
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® PC centrifuge tube, rimless volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
資料
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
テクニカルサービス連絡先