Merck
TMO169558
Nunc® Gridded Cell Culture Dishes
diam. 60 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 400 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
petri dish, treated dish, treated petri dish
包装
case of 400 ea
メーカー/製品名
Nalge-Nunc 169558
直径
60 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
TMO174926TMO140685TMO167064
vibrant-m
TMO169558
Nunc® Gridded Cell Culture Dishes
vibrant-m
TMO174926
Nunc® Gridded Cell Culture Dishes
packaging
case of 400 ea
packaging
case of 500 ea
packaging
case of 85 ea
packaging
case of 100 ea
diam.
60 mm
diam.
35 mm
diam.
-
diam.
-
詳細
With wide selections in size and style, Thermo Scientific Nunc Cell Culture Dishes suit a multitude of experimental needs in your cell culture routine. Perform a variety of applications in dishes with the Nunclon Delta surface treatment that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先