Merck
TMO174888
Nunclon® cell culture dishes
diam. 60 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 120 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
cell culture dish, cell culture treateddish
物質
polystyrene dishes with lids
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
case of 120 ea
メーカー/製品名
Nalge-Nunc 174888
直径
60 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
TMO157150TMO150318D8679
Nunclon® cell culture dishes diam. 60 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 120 ea
TMO174888
Nunclon® cell culture dishes
Nunclon® cell culture dishes diam. 150 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 120 ea
TMO157150
Nunclon® cell culture dishes
Nunclon® cell culture dishes diam. 35 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 500 ea
TMO150318
Nunclon® cell culture dishes
Nunclon® cell culture dishes L × W × H 245 mm × 245 mm × 20 mm
D8679
Nunclon® cell culture dishes
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 174888
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 157150
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 150318
manufacturer/tradename
Nunc 166508
packaging
case of 120 ea
packaging
case of 120 ea
packaging
case of 500 ea
packaging
case of 16 ea
diam.
60 mm
diam.
150 mm
diam.
35 mm
diam.
-
詳細
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先