Merck
TMO174926
Nunc® Gridded Cell Culture Dishes
diam. 35 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 500 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
petri dish, treated dish, treated petri dish
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Nalge-Nunc 174926
直径
35 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
TMO169558TMO140685D7804
vibrant-m
TMO174926
Nunc® Gridded Cell Culture Dishes
vibrant-m
TMO169558
Nunc® Gridded Cell Culture Dishes
Nunclon® cell culture dishes diam. × H 35 mm × 10 mm
D7804
Nunclon® cell culture dishes
packaging
case of 500 ea
packaging
case of 400 ea
packaging
case of 85 ea
packaging
case of 500 ea
diam.
35 mm
diam.
60 mm
diam.
-
diam.
-
詳細
With wide selections in size and style, Thermo Scientific Nunc Cell Culture Dishes suit a multitude of experimental needs in your cell culture routine. Perform a variety of applications in dishes with the Nunclon Delta surface treatment that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先