スキップする
TMO2322-0050
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 20 L, case of 4 ea
別名:
carboy with spigot, media storage bottle, Nalgene 2322-0050, container, large capacity liquid container
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
4 ea
カートの在庫状況を確認する
¥293,000
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
¥293,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
packaging
case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0050
volume
20 L , 20000 mL
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
TMO2320-0020TMO2322-0020C6317
material
polycarbonate , rectangular , polypropylene screw closure
material
high-density polyethylene , polypropylene screw closure, rectangular
material
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
volume
20 L , 20000 mL
volume
9 L , 9000 mL
volume
9 L , 9000 mL
volume
-
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2320-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
packaging
case of 4 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
TMO2322-005004061841581079