Merck
TMO3662-2000
Nalgene® graduated cylinders
polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
別名:
PP cylinder, graduated PP cylinder
物質
polypropylene
包装
case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 3662-2000
容量
2000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
TMO3662-4000TMO3662-0250TMO3663-0250
Nalgene® graduated cylinders polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
TMO3662-2000
Nalgene® graduated cylinders
Nalgene® graduated cylinders polypropylene, volume 4000 mL, case of 2 ea
TMO3662-4000
Nalgene® graduated cylinders
Nalgene® graduated cylinders polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea
TMO3662-0250
Nalgene® graduated cylinders
Nalgene® graduated cylinders PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
TMO3663-0250
Nalgene® graduated cylinders
packaging
case of 4 ea
packaging
case of 2 ea
packaging
case of 12 ea
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 3662-2000
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 3662-4000
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 3662-0250
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 3663-0250
volume
2000 mL
volume
4000 mL
volume
250 mL
volume
250 mL
詳細
非濡れ性、内容物すべてを供給(20°CでTC/TD(内容量/排出量)を較正済み)ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass(実験室用ガラスメスシリンダー)"のクラスB精度要件とISO規格6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders(実験室用プラスチックメスシリンダー)"のすべての要件を満たしています。読み取りを難しくするメニスカスはありません。成形した青色のPP製ベースが転倒を防ぎます。インモールド形成の目盛りと、ボンベの裏側にある主目盛り線によって、流体レベルの読み取りがさらに簡単かつ正確になります。大きな注ぎ口オートクレーブ可能ですが、精度に影響があります。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先