Merck
V2881
凍結保存用バイアル、自然色
capacity 500 μL, skirted bottom, non-sterile
別名:
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes, Simport Plastics T334-2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
V2881-500EA
¥50,600
V2881-1000EA
¥89,400
¥50,600
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
0.5 mL , 500 μL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Feature:
Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
non-sterile
feature
Internal thread
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport T334-2
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
0.5 mL , 500 μL
color
natural Cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
V3381V5381V4381
Freezing vials, natural capacity 500 μL, skirted bottom, non-sterile
V2881
Freezing vials, natural
Freezing vials, natural capacity 500 μL, skirted bottom, sterile
V3381
Freezing vials, natural
Freezing vials, natural capacity 2 mL, skirted bottom, sterile
V5381
Freezing vials, natural
Freezing vials, natural capacity 1.5 mL, skirted bottom, sterile
V4381
Freezing vials, natural
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
capacity
0.5 mL , 500 μL
capacity
500 μL
capacity
2 mL
capacity
1.5 mL
manufacturer/tradename
Simport T334-2
manufacturer/tradename
Simport T334-2S
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
material
colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 500 ea
General description
極めて透明なバージンポリプロピレン製で、医療グレードのシリコーンOリングシールが付いています。これらのバイアルは-196°Cまで安全に貯蔵するように設計されていますが、液体窒素の気相中でのみ使用してください。特別に調製したシリコーンOリングは、すべての温度で漏れのないシールを明確に保証します。スカートが付いたバイアルの独特の基部により、マイクロチューブロッキングワークステーション(Z376809)にぴったり固定されます。チューブは、キャップを緩めて直立させた位置で121°Cまでオートクレーブできます。また、17,000×gまで遠心分離できます。
Packaging
Caps are bagged separately from tubes
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)