Merck
V4381
凍結保存用バイアル、自然色
capacity 1.5 mL, skirted bottom, sterile
別名:
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
50 EA
¥5,915
500 EA
¥30,520
¥5,915
単価¥8,450割引30%
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
colorless tube
polypropylene tube
skirted bottom
無菌性
sterile
包装
pack of 500 ea
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
1.5 mL
natural Cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
V4131V5381V2881
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
2 mL
capacity
0.5 mL , 500 μL
material
colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube
material
colorless tube, conical bottom, polypropylene tube
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 1000 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
詳細
極めて透明なバージンポリプロピレン製で、医療グレードのシリコーンOリングシールが付いています。これらのバイアルは-196°Cまで安全に貯蔵するように設計されていますが、液体窒素の気相中でのみ使用してください。特別に調製したシリコーンOリングは、すべての温度で漏れのないシールを明確に保証します。スカートが付いたバイアルの独特の基部により、マイクロチューブロッキングワークステーション(Z376809)にぴったり固定されます。チューブは、キャップを緩めて直立させた位置で121°Cまでオートクレーブできます。また、17,000×gまで遠心分離できます。
包装
Caps and tubes are assembled in bags
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)