サイズを選択してください
¥80,400
¥80,400
この商品について
スキップする
物質
colorless tube
conical bottom
high-density polyethylene closure
polypropylene
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
External threads
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5011-0012
パラメーター
-150 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
1.2 mL
チューブ直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | V4882 | V4757 | V4632 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 5011-0012 | manufacturer/tradename Nalgene® 5012-0012 | manufacturer/tradename Nalgene® 5000-0012 | manufacturer/tradename Nalgene® 5011-0020 |
| parameter -150 °C min. temp. | parameter -150 °C min. temp. | parameter -150 °C min. temp. | parameter -150 °C min. temp. |
| capacity 1.2 mL | capacity 1.2 mL | capacity 1.2 mL | capacity 2 mL , 2.0 mL |
| material colorless tube, high-density polyethylene closure, polypropylene tube, conical bottom | material colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube | material colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube | material colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube |
| sterility non-sterile | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility non-sterile |
| packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 1000 ea, pkg of (Bulk packed) | packaging package of 25 vials x 20, pack of 500 ea (20 x 25ea) | packaging pack of 1000 ea |
詳細
滅菌バイアルと閉止部は前もって組み立てられ、放射線滅菌されています。白色でマークされた領域、充填線および目盛りが側面に印刷されています。認定を受けた滅菌、非細胞毒性および非発熱性。
注:Nunc CryoFlex™チューブに正しく密閉されていない限り、極低温バイアルを使用して液体窒素の液相中に保管してはなりません。そのようにして使用すると、バイアル内部に液体窒素が閉じ込められ、圧力が蓄積して爆発したり、生物学的有害物質が放出されたりすることがあります。