Merck
Z135089
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 1 mL, bulb draw 5.0 mL, sterile
別名:
liquid transfer tool, plastic pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥22,680
¥22,680
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥22,680
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥22,680
Check Cart for Availability
物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
graduations 0.25 mL
包装
pkg of 10 ea
pack of 500 (50 bags of 10)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
150 mm
吸引バルブ
5.0 mL
ステム直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスポーザブルのトランスファーピペットは液体を移すのに大変便利で、クロスコンタミネーションの心配もありません。19のスタイルを用意しており、幅広い品ぞろえで皆様のニーズに確実にお応えします。非滅菌または滅菌製品、10本1パックで包装しています。
  • 内蔵ピペットバルブ付きの統一設計です。
  • 安全、便利なディスポーザブル製品です。
  • ガラスへの吸着による細胞やタンパク質のロスを抑えます。
  • ヒートシール可能で、液体を密閉保存できます。
  • オートクレーブ不可。
包装
1パックに10本を包装しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)