Merck
All Photos(1)
Z2902
Sigma-Aldrich
亜鉛ホルマリン固定剤
NACRES:
NA.47
pH
6.2-6.3
application(s)
hematology
histology
保管温度
room temp
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
GF80861586GF80861586GF62228954
Zinc selenide powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g
GF80861586
セレン化亜鉛
Zinc selenide powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g
GF80861586
セレン化亜鉛
Zinc selenide powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g
GF62228954
セレン化亜鉛
pH
6.2-6.3
pH
-
pH
-
pH
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
詳細
亜鉛ホルマリン固定液は非沈降性固定液です。この固定液は組織化学的、免疫化学的および特殊な着色剤と互換性があります。この固定液は自動ティッシュプロセッサーで使用され、さらに手動による方法においても使用することができます。製剤の塩化亜鉛成分によって細胞成分の剛直性が増し、後の処理、薄片化、および染色手順に耐えます。 最初に10%中性緩衝ホルマリン溶液を用いて固定された組織試料は亜鉛ホルマリン固定液を用いて後固定化することができます。
アプリケーション
亜鉛ホルマリン固定液は核おび細胞質の成分の優れた形態保存剤です。定常の組織および免疫組織化学的手順の場合中性緩衝ホルマリンを置き換えることができます。亜鉛ホルマリン固定液は自動および手動の方法で使用することができる非沈降性固定液です。
調製ノート
亜鉛ホルマリン固定液は直ぐに使える状態で供給されます。
保管および安定性
本製品は室温に保存してください。冷凍しないでください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Regulatory Listings
Regulatory Listings are mainly provided for chemical products. Only limited information can be provided here for non-chemical products. No entry means none of the components are listed. It is the user’s obligation to ensure the safe and legal use of the product.
PDSCL
劇物
ISHL Indicated Name
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
JAN Code
Z2902-3.75L:4.548173308326E12
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Product Information Sheet
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service