Merck
All Photos(1)
Z315001
Sigma-Aldrich
Hirschmann® pipetus®
for volumes 0.5 to 25 mL
NACRES:
NB.01
AC/DC input
230 V AC
物質
plastic
silicone
manufacturer/tradename
Hirschmann 9902000
容量
0.5-25 mL
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
Z315060Z316318Z315052
AC/DC input
230 V AC
AC/DC input
-
AC/DC input
-
AC/DC input
-
manufacturer/tradename
Hirschmann 9902000
manufacturer/tradename
Hirschmann
manufacturer/tradename
Hirschmann
manufacturer/tradename
Hirschmann
volume
0.5-25 mL
volume
-
volume
-
volume
-
material
plastic
material
-
material
-
material
-
詳細
  • 低コストな手動モデル
  • 対応容量0.5~25 mL
  • メニスカスの正確な調整に用いられる精密な投薬用バルブ
  • 排出トリガ-にかける指の圧力を調節することによって、排出スピ-ドをコントロ-ルできます。
  • シリコン製のピペットホルダ-は、メスピペット、血清用ピペット、パスツ-ルピペット用に利用できます。
  • PTFE膜フィルタ-を取り付けることで、液体が誤ってコントロ-ラ-内部に浸入するのを防ぎます。
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service