Merck
Z324337
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 25 mL, subdivision, 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥4,413
¥4,413
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥4,413
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥4,413
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 0.5 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
25 mL
H
170 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状のメスシリンダーです。クラスA、DIN EN ISO 4788の認証を取得しています。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形のガラス製底部が付いています。主な目盛にはリングで印が付けられています。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。
全BLAUBRANDメスシリンダーにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR32120 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)