Merck
Z324345
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 50 mL, subdivision, 1 mL
別名:
50 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
50 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 1 mL
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
50 mL
H
200 mm
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
General description
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32128 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)