Merck
Z324418
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 2000 mL, subdivision, 20 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 20 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
2000 mL
H
505 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z324396Z324310Z324361
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder volume 2000 mL, subdivision, 20 mL
Z324418
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder volume 5 mL
Z324310
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder volume 250 mL
Z324361
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
feature
subdivision 20 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
2000 mL
volume measuring range
1000 mL
volume measuring range
5 mL
volume measuring range
250 mL
H
505 mm
H
465 mm
H
115 mm
H
335 mm
詳細
高さのある形状のメスシリンダーです。クラスA、DIN EN ISO 4788の認証を取得しています。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形のガラス製底部が付いています。主な目盛にはリングで印が付けられています。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。
全BLAUBRANDメスシリンダーにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR32164 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先