Merck
Z324582
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 250 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
認証
according to DIN ISO 384
特徴
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
195 mm
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z324558Z324566Z324604
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
195 mm
H
115 mm
H
145 mm
H
285 mm
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
volume
250 mL
volume
25 mL
volume
50 mL
volume
1,000 mL
詳細
低い形状、短い目盛のメスシリンダーです。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形の底部が付いています。ETERNAアンバー色拡散染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。許容誤差はDIN EN ISO 4788に準拠します。
その他情報
BR42048 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先