Merck
Z325023
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 10 mL, one mark
別名:
BLAUBRAND® Pipette, blue-scale bulb pipette, class AS pipette, glass pipette, precision bulb pipette
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥18,600
¥18,600
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
AR-Glas®
品質水準
詳細
total delivery Ex + 15 sec waiting time
特徴
class AS
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
BRAND 29712
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z325333Z325104Z325287
capacity
10 mL
capacity
10 mL
capacity
100 mL
capacity
0.5 mL
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
manufacturer/tradename
BRAND 29712
manufacturer/tradename
BRAND 29732
manufacturer/tradename
BRAND 29719
manufacturer/tradename
BRAND 29721
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 12 ea
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
partial delivery
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
partial delivery
詳細
全BLAUBRANDホールピペットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
DIN EN ISO 648に準拠
その他情報
BR29712 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.