Z325139
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 5 mL
サイズを選択してください
¥10,400
サイズを選択してください
About This Item
¥10,400
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 691
詳細
amber mark: yes
特徴
class AS with batch number
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
BRAND 30507
容積測定範囲
5 mL, accuracy: 0.015 mL
L
400 mm
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | Z325171 | Z325163 | Z325147 |
---|---|---|---|
feature class AS with batch number | feature class AS with batch number | feature class AS with batch number | feature class AS with batch number |
material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® | material AR-Glas® |
manufacturer/tradename BRAND 30507 | manufacturer/tradename BRAND 30518 | manufacturer/tradename BRAND 30515 | manufacturer/tradename BRAND 30512 |
capacity 5 mL | capacity 50 mL | capacity 25 mL | capacity 10 mL |
packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 6 ea |
agency according to DIN 12 691 | agency according to DIN 12 691 | agency according to DIN 12 691 | agency according to DIN 12 691 |
詳細
その他情報
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)