Merck
Z325325
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL, two marks
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glas®
詳細
partial delivery
特徴
class AS
包装
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29727
volume measuring range
5 mL, accuracy: 0.015 mL
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
全BLAUBRANDホールピペットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
DIN EN ISO 648に準拠
その他情報
BR29727 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
How to Use BRAND® Pipettes
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
テクニカルサービス連絡先